Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (Australie)
Code produit. 17266896
Click to view available options
Quantité:
500 mL
500 mL
1 L
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses)
Inactivé par la chaleur, Irradié (30 à 45 doses)
Irradié (25 à 35 doses)
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié (30 à 45 doses)
Irradié, (30 à 45 doses)
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 17266896
Marque: Cytiva SH30084.03IH2540
Le FBS irradié caractérisé est comparable au FBS de la plus haute qualité d’autres fournisseurs, à un prix cependant inférieur au FBS défini.
  • Filtré par 3 filtres séquentiels de 0,1 μm de taille de pores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Glucose, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Gamma globuline, IgG, pH, Osmolalité
Certifications/Conformité AQIS
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C.
Pays d’origine Australie
Forme Liquide
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, véritable technologie de bassin, 100 nm
Qualité Caractérisé
Traitement Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses)
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Inactivé par la chaleur Oui
Gamme de produits HyClone
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA