Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (Nouvelle-Zélande)
Description
- Le sérum de veau fœtal caractérisé HyClone (SVF) provenant de Nouvelle-Zélande est soigneusement recueilli, traité et filtré dans notre propre établissement néo-zélandais.
- L’immensité de l’océan Pacifique a protégé la Nouvelle-Zélande de nombreuses influences extérieures, à la fois géographiquement et biologiquement.
- L’un des avantages de cet isolement est que la Nouvelle-Zélande affiche le plus petit nombre de maladies bovines signalées dans le monde, ce qui fait du SVF caractérisé d’origine néo-zélandaise un excellent sérum bovin car il offre une plus grande sécurité.
- Le SVF caractérisé, de provenance néo-zélandaise, est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
- Avant la distribution, chaque lot de sérum est poolé afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons (technologie True Pool).
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | Progestérone, Chlorure, Insuline, Phosphore inorganique, PTH, Glucose, Cholestérol, Cuivre, HDL, Magnésium, LDL, Sélénium, Triglycérides, IgG, Gamma globuline, pH, Phospholipides, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Fer, Lactate déshydrogénase, TIBC, SGPT, coefficient de saturation, SGOT, B1, B2, B6, Niacine, Biotine, Rétinol, Carotène, Tocophérol, B12, Folate, Vitamine C, 1, 25 dihydroxy vitamine D, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine |
| Contenu et stockage | Conserver à une température inférieure ou égale à -10°C |
| Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
| Qualité | Caractérisé |
| Traitement | Irradié (25 à 35 doses) |
| Afficher plus |