Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal, très faible quantité d’IgG
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Néant
Unit Size:
100mL
500mL
50mL
Description
- Traité par chromatographie sur protéine G pour réduire les niveaux jusqu’à atteindre ceux requis pour la production d’anticorps monoclonaux
- Conçu pour les applications où les niveaux d’IgG de bovins inhérents doivent être extrêmement faibles
- Traitement chromatographique pour réduire les niveaux d’IgG à moins de 5 µg/ml, tout en conservant d’excellentes propriétés de croissance cellulaire
- Pour une utilisation dans les procédures de production d’anticorps monoclonaux, de propagation de virus et d’immunodosage
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | <-10°C |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 100 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtration à 40 nm |
| Traitement | Inactivé par la chaleur |
| Concentration en endotoxines | ≤ 10 EU/ml |
| À utiliser avec (application) | Production d’anticorps monoclonaux, propagation de virus et procédures d’immunoessai |
| Inactivé par la chaleur | Oui |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction