Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal, très faible quantité d’IgG
Code produit. 17226916
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Néant
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 17226916
Marque: Cytiva SH30898.01
Favorise la croissance des cultures cellulaires, traité par chromatographie en protéine G pour réduire considérablement les niveaux d’immunoglobuline G (IgG)
  • Traité par chromatographie sur protéine G pour réduire les niveaux jusqu’à atteindre ceux requis pour la production d’anticorps monoclonaux
  • Conçu pour les applications où les niveaux d’IgG de bovins inhérents doivent être extrêmement faibles
  • Traitement chromatographique pour réduire les niveaux d’IgG à moins de 5 µg/ml, tout en conservant d’excellentes propriétés de croissance cellulaire
  • Pour une utilisation dans les procédures de production d’anticorps monoclonaux, de propagation de virus et d’immunodosage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage < -10°C
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores
Traitement Néant
Concentration en endotoxines ≤10 UE/ml
À utiliser avec (application) Production d’anticorps monoclonaux, propagation de virus et procédures d’immunoessai
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Niveau d’IgG ≤ 5 μg/ml
Gamme de produits HyClone