Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal, très faible quantité d’IgG
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Sérum |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Qualité | IgG super faible |
| Traitement | Inactivé par chaleur, irradié (25 à 40 kGy) |
| Volume (métrique) | 500 mL |
| À utiliser avec (application) | Amélioration de la croissance des cultures cellulaires |
| Inactivé par la chaleur | Oui |
| Niveau d’IgG | Très faible |
| Afficher plus |