Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), défini
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses)
Inactivé par la chaleur, irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié (30 à 45 doses)
Irradiés
Néant
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Descripción
- Optimisation de la croissance des cultures cellulaires
- Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
- Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores
Especificaciones
Especificaciones
| Dosages supplémentaires | 1, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, vitamine D 25-dihydroxy, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactates déshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Coefficient de saturation, Albumine, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Phosphatase alcaline, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéine totale, Triglycérides, Vitamine C, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote de l’urée sanguine |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 100 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores |
| Qualité | Défini |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido