Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), dialysé
Click to view available options
Quantité:
50 ml
50 mL
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, irradié aux rayons gamma (25 à 40 doses)
Irradié par rayons gamma (25 à 40 doses)
Néant
Stérilisation par rayons gamma
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Description
Augmentez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal (SVF) dialysé HyClone™ d’origine américaine, appauvri en petites molécules (moins de 10 000 MW) et filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
- Utilisé dans les applications nécessitant un sérum appauvri en composants à faible poids moléculaire inférieur à 10 000
- Le sérum est soumis à la dialyse par un procédé de diafiltration qui réduit les concentrations de petites molécules telles que les nucléotides et les acides aminés qui sont nécessaires à d’autres voies de survie biochimique
- Le procédé réduit les concentrations d’hypoxanthine et de thymidine en dessous des niveaux détectables
- Bien qu’elles produisent les mêmes résultats, il existe une différence majeure entre la diafiltration et la dialyse traditionnelle : la force motrice de la diafiltration est la pression hydrostatique alors que celle de la dialyse traditionnelle est le gradient de concentration
- La surveillance des concentrations de glucose contrôle attentivement le processus de diafiltration
- La concentration de glucose, représentatif de l’étendue de la dialyse, est indiquée pour chaque lot de sérum
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | 1, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique du sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C |
| Certifications/Conformité | Certifié par l’EMEA |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. |
| Description | Sérum de veau fœtal dialysé, provenance des États-Unis, aucun |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de spécialité | Dialysé |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
| Qualité | Filtré pour spécialités |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction