Learn More
Cytiva Mélange de nutriments de Ham HyClone™, milieu F12
Favorisez la croissance des cultures cellulaires grâce au milieu de mélange nutritif F12 HyClone™ de Ham, fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) pour les instruments médicaux et aux directives ISO 9001.
24.80€ - 142.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BPFa, ISO 9001:2000 |
---|---|
Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
Forme | Liquide |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10235122
|
Cytiva
SH30026.02 |
F12 de Ham, 1 X, avec L-Glutamine 1,00 mM | 1 000 ml |
30.90€
1000mL |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11968075
|
Cytiva
SH30026.FS |
F12 de Ham, 1 X, avec L-Glutamine 1,00 mM | 6 x 500 mL |
142.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10580273
|
Cytiva
SH30526.01 |
F12 de Ham, avec modification de Kaighn | 500 mL |
30.45€
500mL |
Expédition estimée: 29-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10700445
|
Cytiva
SH30026.01 |
F12 de Ham, 1 X, avec L-Glutamine 1,00 mM | 500 mL |
24.80€
500mL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Système testé avec les sérums Cytiva HyClone afin de garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
Spécification
BPFa, ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Stérilisation par filtration |