Learn More
Cytiva Solutions salines équilibrées de Hank 1X HyClone™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 000 ml
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Sans rouge de phénol
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
6 pièces
Avec additifs:
Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium
Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium, Rouge de phénol
Rouge de phénol
Rouge de phénol, Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium
Description
- Utilisé pour le lavage et le traitement des tissus et des cellules
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPFa et ISO 9001:2000 Consignes |
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Solution saline équilibrée de Hanks |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
| Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol |
| Niveau d’endotoxines | =1,0 EU/ml |
| pH | 7,0 à 7,4 |
| Quantité | 1 000 ml |