Learn More
Cytiva Solutions tamponnées salines en poudre HyClone™ de Hank
Code produit. 12329722
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 L
2 x 5 L
Avec additifs:
Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium, Rouge de phénol
Rouge de phénol
Conditionnement:
10L
2 pièces
Code produit. 12329722
Marque: Cytiva SH30016.02
Disponibles en tailles de lot qui facilitent la mise à l’échelle et la fabrication.
La poudre de solution saline équilibrée HyClone™ de Hanks est disponible dans des tailles de lot qui facilitent la mise à l’échelle et la fabrication.
  • Application de culture cellulaire
  • Toutes les formulations intègrent un process de spécification et d’approbation rigoureux
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000 Consignes
    Description Sans calcium, sans magnésium, avec rouge de phénol (poudre)
    Avec additifs Rouge de phénol
    Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
    Quantité 2 x 5 L