Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal analysé pour les cellules souches mésenchymateuses humaines Hyclone™, origine États-Unis
Code produit. 17236896
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 17236896
Marque: Cytiva SH30071.03M
Conçus pour les cellules souches mésenchymateuses humaines
Le SVF de détection de cellules souches mésenchymateuses humaines favorise la croissance de cellules souches mésenchymateuses humaines (hMSC) non différenciées. Au cours du test, les hMSC sont observées pour apporter des preuves d’insuffisance nutritionnelle, de cytotoxicité ou d’aberrations morphologiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Type de spécialité Analysé pour les cellules souches mésenchymateuses humaines
Quantité 500 mL
Sterilization Method Filtration à 40 nm
Concentration en endotoxines ≤10 UE/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl