Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau supplémenté en fer, origine É-U.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 ml
1000 mL
Traitement:
Inactivé par chaleur, irradié (25 à 40 kGy)
Inactivé par la chaleur, irradié
Irradiés
Non irradié
Néant
Conditionnement:
100mL
1L
Description
- Supplémenté par le fer et des facteurs favorisant la croissance
- Âge approximatif de l’animal au moment du prélèvement : entre 16 et 24 semaines
- Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
- Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
- Provenant des États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
- Une alternative économique au SVF
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Age | 16 à 22 semaines |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de produit | Sérum bovin de veau |
| Quantité | 1 000 ml |
| Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
| Source | Veaux de boucherie nourris au lait de substitution |
| Traitement | Inactivé par chaleur, irradié (25 à 40 kGy) |
| Testé pour | Dépistage viral selon 9 CFR 113.53 |
| Concentration en endotoxines | < 10 EU/ml |
| Afficher plus |