Learn More
Cytiva Sérum de veau supplémenté en fer HyClone™, origine américaine
Code produit. p-7145846
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 mL
1000 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié, 25 à 40 doses
Irradié, 30 à 45 doses
Néant
Stérilisation par rayons gamma
Conditionnement:
1000mL
100mL
1L
500mL
Code produit. 16201092
Marque: Cytiva SH30072.03IR2540
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF). Contient du fer supplémentaire afin d’augmenter la transferrine sérique aux niveaux physiologiques.
Le sérum de veau bovin supplémenté en fer HyClone, provenant des États-Unis, est prélevé par ponction veineuse à partir de veaux de boucherie nourris au lait de substitution, qui produisent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine. Ce sérum est soigneusement supplémenté en fer pour élever les niveaux de transferrine du sérum à des niveaux physiologiques. Après supplémentation, le sérum contient trois ou quatre fois plus de fer disponible et de transferrine que le sérum de veau fœtal (SVF) ou le sérum équin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Irradié, 25 à 40 doses
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Inactivé par la chaleur Non