Learn More
Cytiva Milieu Essentiel Minimal HyClone™ de Earle (MEM/EBSS), poudre
Click to view available options
Quantité:
10 L
2 x 5 Litres
50 L
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, Acides aminés non essentiels (AANE)
Sans additif:
Néant
Sans α-Thioglycérol
Sans bicarbonate de sodium
Conditionnement:
10L
2 pièces
50L
Description
Soutenez la croissance de la culture cellulaire et les procédés de biofabrication grâce au milieu essentiel minimal HyClone™ en poudre avec Earle (MEM/EBSS), fabriqué avec des procédés certifiés ISO 9001:2000
Spécification
Spécification
| Forme | Poudre |
| Type de produit | MEM / EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels (NEAA) |
| Sterilization Method | Non stérile |
| Avec additifs | Glutamine, Acides aminés non essentiels (AANE) |
| Sans additif | Néant |
| Quantité | 50 L |
| Certifications/Conformité | BPFa et ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |
| Description | MEM / EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels |