Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™
Click to view available options
Quantité:
25 à 40 doses
30 à 45 doses
Conditionnement:
1L
Description
- Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de veau de bovin Cytiva HyClone, un substitut excellent et économique au sérum de veau fœtal (SVF).
- Obtenu sur des animaux généralement âgés de moins de 10 jours
- Traceable
- Conforme aux réglementations USDA
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -10°C ou inférieur, une fois décongelé, conserver entre 2°C et 8°C |
| Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
| Type de produit | Sérum bovin de veau nouveau-né |
| Quantité | 25 à 40 doses |
| Volume (métrique) | 1 000 ml |
| À utiliser avec (application) | Améliorer la croissance des cellules |