Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™, inactivé par la chaleur
Code produit. p-7087565
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
Code produit. 12694237
Marque: Cytiva SH30118.02HI
Augmentez la croissance des cultures cellulaires grâce à cette alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF)
  • Produit selon des procédures de prélèvement et de traitement méticuleuses, notamment ponction veineuse, pour offrir le produit de la plus haute qualité disponible.
  • Garantit d’excellents résultats de culture sans crainte de contamination
  • HyClone™ assure la maîtrise totale du processus de prélèvement et de production pour garantir 100 % de traçabilité
  • Le sérum de veau nouveau-né subit les mêmes procédures méticuleuses de prélèvement et de traitement (notamment ponction veineuse) que les autres produits de sérum bovin
  • Origine États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Âge de l’animal au moment du prélèvement inférieur à 10 jours
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à une température inférieure ou égale à -10°C
Age < 10 jours
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Type de produit Sérum bovin de veau nouveau-né
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Inactivé par la chaleur
Volume (métrique) 100 mL
Concentration en endotoxines ≤ 50 UE/ml
À utiliser avec (application) Augmentation de la croissance des cultures cellulaires
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Gamme de produits HyClone
Conditions d’expédition Congelé