Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ SFM4HEK293™
Code produit. p-7058082
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Flacon de 1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
Code produit. 10500283
Marque: Cytiva SH30521.02
Favorisez la production de vecteurs adénoviraux et de protéines recombinantes dans des cultures HEK 239 avec le milieu SFM4HEK293™ HyClone™, un milieu de culture cellulaire polyvalent et sans protéines ne contenant aucun composant dérivé d’animaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Sterilization Method Stérilisation par filtration 0,2 μm
Avec additifs Glutamine, Poloxamère 188, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Quantité Flacon de 1 000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description Milieux SFM4HEK293