Learn More
Cytiva Bicarbonate de sodium HyClone™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPFa et ISO 9001:2000 Consignes |
| Contenu et stockage | 15° à 3°C |
| Description | Avec bicarbonate de sodium à 75,0 g |
| Concentration | 75 g/l |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
| Niveau d’endotoxines | =1,0 EU/ml |
| pH | 7,9 à 9,4 |
| Quantité | 100 mL |