Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé testé pour la tétracycline HyClone™, origine américaine
Click to view available options
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, irradié aux rayons gamma (25 à 40 doses)
Conditionnement:
500mL
Description
Le SVF testé pour la tétracycline est conçu pour les chercheurs utilisant des systèmes d’expression génétique régulés par tétracycline dans des cellules de culture et convient aux études d’expression dans des systèmes d’activation/désactivation de tétracycline.
Spécification
Spécification
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Type de spécialité | Détection de tétracycline |
| Quantité | 500 mL |
| Traitement | Inactivé par la chaleur |
| Concentration en endotoxines | ≤ 10 UE/ml |
| Inactivé par la chaleur | Oui |
| Concentration d’hémoglobine | ≤ 10 mg/dl |