Learn More
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1000 mL
3000 mL
Traitement:
Irradiés
Non irradié
Conditionnement:
1L
3L
500mL
Spécification
Spécification
| Age | 6 à 8 ans |
| Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
| Type de produit | Sérum de bovin adulte |
| Quantité | 1000 mL |
| Sterilization Method | Triple Filtered |
| Traitement | Irradiés |
| Gamme de produits | HyClone |
| Méthodes de test | Testé selon les protocoles de la pharmacopée européenne |