Learn More
Cytiva Protéase trypsine HyClone™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
500 mL
Formule:
0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 1 g/l d’EDTA
25,0 g de trypsine porcine (1:250/l) dans HBSS
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, No EDTA, Sans rouge de phénol
missing translation for 'unitSize'
100mL
500mL
Description
- Dérivé du pancréas porcin
- Irradié aux rayons gamma avant hydratation et remplissage
- Formule sans calcium ni magnésium
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stockage en congélateur |
| Concentration | 0,05% (1 X) |
| Forme | Liquide |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
| Avec additifs | Trypsine, porcine, Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), EDTA |
| Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium |
| Formule | 0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA |
| Quantité | 500 mL |
| Source | Pancréas de porc |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction