Learn More
Cytiva Eau de qualité pour injection (EPI) HyClone™
Code produit. p-7058037
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
10 L
20 L
200 L
Conditionnement:
1000mL
10L
200L
20L
500mL
Code produit. 10464292
Marque: Cytiva SH30221.17
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Favorise la croissance des cultures cellulaires et le processus de biofabrication
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Nom IUPAC water
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Quantité 500 ml