Learn More
Acide hydantoïn-5-acétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479253
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11479253
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11731.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5427-26-9 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5427-26-9
Formule moléculaire C5H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.11
Numéro MDL MFCD00005267
Clé InChI DQQLZADYSWBCOX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme hydantoin-5-acetic acid, 5-hydantoinacetic acid, 2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 5-hydantoin acetic acid, 2-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 4-imidazolidineacetic acid, 2,5-dioxo, 2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-ylacetic acid, 2-2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-yl acetic acid, 5-carboxymethylhydantoin, acmc-20akr6
CID PubChem 95492
Nom IUPAC Acide 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acétique
SMILES OC(=O)CC1NC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydantoin-5-acetic acid
Point de fusion ∼217°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 83035
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 98%