Learn More
Composite 5 HYDRA-POINT™, J.T. Baker™
Code produit 15544055 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15544055 6 x 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15544055 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 8890.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.30€
    200.79€ / 1L
    Économisez 33.51€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Développé spécifiquement pour rendre la détermination de l’eau facile et sans problème. J.T. Le composé 5 Baker™ HYDRA-POINT™ est un réactif à un composant sans pyridine (titre : nin. 5 mg H2O par ml) à utiliser dans les titrations
Les titrants et solvants HYDRA-POINT permettent un équilibrage rapide au sein du récipient de réaction Karl Fischer, ce qui permet une plus grande efficacité et une plus grande vitesse d’analyse en laboratoire. Elles sont spécialement formulées pour les procédures d’application existantes afin de fournir des résultats cohérents et fiables pour tous les types d’échantillons.
  • Sans pyridine : L’utilisation de la pyridine en laboratoire présente des dangers bien reconnus, en plus de son odeur désagréable
  • Productivité : Formulé pour atteindre chaque point point rapidement, avec précision et reproductibilité, ce qui permet d’obtenir plus de titrations en moins de temps
  • Efficacité et précision : Titres plus stables avec moins de dérive, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l’utilisation des réactifs
Spécification
Nom chimique ou matériau Composite 5
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition >34 °C
Couleur Rouge brunâtre
CAS 7446-09-5, 7553-56-2, 288-32-4
Forme physique Liquide
Quantité 6 x 1 L
Formule moléculaire C3H4N2
Numéro MDL MFCD00005183
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Pas miscible ou partiellement
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nom IUPAC 1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Imidazole (10-25 %), iode (5-12,5 %), dioxyde de soufre (2,5-10 %)