Learn More
Composite 5 HYDRA-POINT™, réactifs volumétriques à un composant, J.T. Baker™
Code produit 10377541 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10377541 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10377541 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 8890.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.87€
    428.54€ / 2.5L
    Économisez 126.33€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Réactif à un composant, exempt de pyridine pour titration volumétrique Karl Fischer
  • Réactifs volumétriques pour mesurer l’eau par titration Karl Fischer
  • Quels que soient vos besoins en systèmes volumétriques, les réactifs HYDRA-POINT™ Karl Fischer permettent de déterminer l’eau en toute simplicitié et sans problème
  • Ils sont exempts de pyridine et spécialement formulés pour les procédures d’applications existantes afin de fournir des résultats cohérents et fiables pour tous les types d’échantillons
  • Formulés pour atteindre chaque point final rapidement, avec précision et avec une excellente reproductibilité
  • Précision : les réactifs ont des titres plus stables avec moins de dérive, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l’utilisation des réactifs
  • À utiliser avec le produit sec au méthanol HYDRA-POINT™ n°8898
Spécification
Quantité 2.5 L
Numéro UN 2922
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 mg/ml H2O