Learn More
Chlorhydrate d'hydralazine, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hydralazine hydrochloride |
| CAS | 304-20-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Hydralazine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C8 H8 N4 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Synonyme | Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1(2H)-Phthalazinone, hydrazone, monohydrochloride, Phthalazine, 1-hydrazino-, monohydrochloride, (Phthalazin-1-yl)hydrazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine monohydrochloride, Apresoline hydrochloride, Apulon, Hydralazine chloride, Hydralazine hydrochloride, Hydralazine monohydrochloride, Lopres |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5H,9H2,(H,11,12);1H |
| SMILES | Cl.NNc1nncc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | phthalazine-1-ylhydrazine ;chlorhydrate |
| Show More |