Learn More
HYDRANAL™ - Acide benzoïque, Solstice
Description
Hydranal™ est la marque la plus fiable dans le domaine du titrage Karl Fischer en raison de son engagement en termes de qualité, de fiabilité et d’innovation continue.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™ - Benzoic acid |
| CAS | 65-85-0 |
| Quantité | 6 x 500 g |