Learn More
HYDRANAL™ - Acide benzoïque, substance tampon pour la titration du KF, Solstice
Code produit 15613650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15613650 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15613650 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 32035500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    70.87€ / 500g
    Économisez 5.13€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Substance tampon pour titration Karl Fischer
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
  • Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
  • Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
  • Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydranal™-Benzoic Acid
CAS 65-85-0
Point d’ébullition 249 - 250 °C
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
% max. CAS 100.00
Point d’éclair 121 °C (249,8 °F)
Notes de qualité de la pureté Auxiliaires pour la titration KF
Conditionnement Flacon en plastique
Qualité Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 500GR HYDRANAL-Benzoic acid Buffer substance for K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: benzoic acid