Learn More
HYDRANAL™ - Acide tampon, Substance tampon pour titration KF, Honeywell Fluka™
Code produit 15684430 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15684430 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15684430 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 34804500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Milieu tampon liquide pour titration Karl Fischer dans des échantillons acide (à base d’imidazole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Buffer Acid
Point d’ébullition 65 °C (1.013 hPa).The physical data is that of the main component.
% min. CAS ≥30.00, ≥5.00
% max. CAS <50.00, <70.00
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 67-56-1
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Point d’éclair 11°C (51.8°F)
Notes de qualité de la pureté Auxiliaries for KF titration
Conditionnement Flacon à polyrevêtement
Numéro UN UN3286
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Buffer for Acids
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Sicherheitshinweis
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, imidazole,sulphur dioxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.