Learn More
HYDRANAL™-Buffer pour acides, milieu tampon liquide pour titration Karl Fischer dans des échantillons acides (à base d’imidazole), Fluka, Honeywell
Code produit 15694430 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15694430 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15694430 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 348046X500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
  • Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
  • Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
  • Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 65°C (1.013 hPa).The physical data is that of the main component.
% min. CAS ≥50.00, ≥30.00
% max. CAS <70.00, <50.00
CAS 67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5
Densité 0.960 g/cm3 (20°C)
Forme physique Liquide
Quantité 6 x 500 mL
Point d’éclair 11°C
Formule moléculaire O2S
Conditionnement Flacon à polyrevêtement
Clé InChI RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S=O
Nom IUPAC (oxo-λ⁴-sulfanylidène)oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 64.06
Qualité Titration KF
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Buffer for Acids
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, imidazole,sulphur dioxide