Learn More
HYDRANAL™ - Composite 1, réactif pour la titration volumétrique à un composant Karl Fischer (sans méthanol), Solstice
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Composite 1 |
| CAS | 288-32-4, 7446-09-5, 111-90-0 |
| Densité | 1.11g/mL |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 l |
| Point d’éclair | 90 °C (194 °F) |
| Qualité | Karl Fischer |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDRANAL-Composite 1
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh