Learn More
HYDRANAL™ - Composite 1, réactif pour la titration volumétrique à un composant Karl Fischer (sans méthanol), Solstice
Product Code. 15634490
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Unit Size:
1L
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15634490 500 ml 500mL
15624490 1 l 1L
15654490 6 x 500 ml 6 pièces
15644490 6 x 1 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15634490 Supplier Honeywell-Hydranal Supplier No. 34827500ML
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Composite 1
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 111-90-0
Densité 1.11g/mL
Conditionnement Glass Bottle
Quantité 500 ml
Point d’éclair 90 °C (194 °F)
Qualité Karl Fischer
compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL-Composite 1
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh