Learn More
HYDRANAL™ - Composite 1, réactif pour la titration volumétrique à un composant Karl Fischer (sans méthanol), Solstice
Code produit 15644490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15644490 6 x 1 l 6 pièces
15634490 500 ml 500mL
15624490 1 l 1L
15654490 6 x 500 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15644490 Fournisseur Hydranal Code fournisseur 348276X1L
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Methanol-free reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Composite 1
Densité 1.11g/mL
Conditionnement Bouteille poly-enduit
Quantité 6 x 1 l
Point d’éclair 90 °C (194 °F)
Qualité Karl Fischer
compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Composite 1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh