Learn More
HYDRANAL™ - Composite 2, Réactif pour la titration volumétrique à un composant Karl Fischer (sans méthanol), Solstice
Code produit 15694440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15694440 1 l 1L
15624450 500 ml 500mL
15604450 2,5 l 2.50L
15654450 6 x 500 ml 6 pièces
15644450 6 x 1 l 6 pièces
15614450 4 x 2,5 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15694440 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 348061L
Quantité Prix
1 174.00€ / 1L
6 165.30€ / 1L
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Edge
CAS: 111-90-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Composite 2
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2
Densité 1.11g/mL
Quantité 1 l
Point d’éclair 90 °C (194 °F)
Qualité Karl Fischer
compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Composite 2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide