Learn More
Smart Chemical HYDRANAL™ - Composite 2, Solstice
Description
Les bouteilles Smart Chemical Hydranal™ de Solstice sont équipées d'une puce RFID, visible sous la forme d'une nouvelle étiquette, qui capture des informations essentielles pour chaque titrage, notamment le code de l'article, le nom du produit, le numéro de lot, la durée de conservation et la concentration numérique.
- Transfert sécurisé des données : Assurez-vous que les données de réactifs sont correctes et complètes à chaque fois, avec un flux d’informations traçable.
- Installation efficace du système : Réduisez le temps de mise en place grâce au transfert automatisé des données des réactifs.
L'étiquette RFID est actuellement compatible avec les titrateurs de la gamme Compact and Excellence de Karl Fischer Mettler Toledo (lorsqu'elle est mise à niveau avec un lecteur RFID externe) et est disponible sur nos titrants volumétriques les plus vendus Hydranal .
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Composite 2 |
| CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 10034-85-2 |
| Densité | 1,110 g/cm3 |
| Quantité | 1 l |
| Point d’éclair | 103 °C |
| Conditionnement | Flacon de produits chimiques Mettler-Toledo Smart |
| Qualité | Réactif |