Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5, réactif pour la titration volumétrique à un composant Karl Fischer (sans méthanol), Solstice
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Composite 5 |
| CAS | 111-90-0, 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1 |
| Densité | 1.15g/mL |
| Conditionnement | Poly-coated Bottle |
| Quantité | 1 l |
| Point d’éclair | 90 °C (194 °F) |
| Qualité | Karl Fischer |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Composite 5
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: iodine, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?