Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5, réactif pour la titration volumétrique à un composant Karl Fischer (sans méthanol), Solstice
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Composite 5 |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1 |
| Densité | 1.15 g/ml |
| Conditionnement | Bouteille poly-enduit |
| Quantité | 500 ml |
| Point d’éclair | 90 °C (194 °F) |
| Qualité | Karl Fischer |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDRANAL-Composite 5
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole