Learn More
Smart Chemical HYDRANAL™ - Composite 5, Solstice
Code produit 16204432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16204432 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16204432 Fournisseur Hydranal Code fournisseur 348051LSC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant (sans méthanol)
Les bouteilles Smart Chemical Hydranal™ de Solstice sont équipées d'une puce RFID, visible sous la forme d'une nouvelle étiquette, qui capture des informations essentielles pour chaque titrage, notamment le code de l'article, le nom du produit, le numéro de lot, la durée de conservation et la concentration numérique.
  • Transfert sécurisé des données : Assurez-vous que les données de réactifs sont correctes et complètes à chaque fois, avec un flux d’informations traçable.
  • Installation efficace du système : Réduisez le temps de mise en place grâce au transfert automatisé des données des réactifs.
L'étiquette RFID est actuellement compatible avec les titrateurs de la gamme Compact and Excellence de Karl Fischer Mettler Toledo (lorsqu'elle est mise à niveau avec un lecteur RFID externe) et est disponible sur nos titrants volumétriques les plus vendus Hydranal .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Composite 5
CAS 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1
Densité 1,17 g/cm3
Quantité 1 l
Point d’éclair 99 °C
Conditionnement Flacon de produits chimiques Mettler-Toledo Smart
Qualité Karl Fischer
compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Composite 5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine,imidazole, 2-Methyl