Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5 K, réactif pour la titration volumétrique à un composant Karl Fischer dans les aldéhydes et cétones (sans méthanol), Solstice
Code produit 15614480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15614480 500 ml 500mL
15684470 1 l 1L
15694470 2,5 l 2.50L
15634480 6 x 500 ml 6 pièces
15624480 6 x 1 l 6 pièces
15604480 4 x 2,5 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15614480 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 34816500ML
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Ver todas las promociones
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 111-90-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Composite 5 K
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9
Densité 1.15g/mL
Conditionnement Bouteille poly-enduit
Quantité 500 ml
Point d’éclair 90 °C (194 °F)
Qualité Karl Fischer
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Consejos de prudencia
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monoh
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.