Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5 K, Solstice
Code produit 16686163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 l
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16686163 6 x 1 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16686163 Fournisseur Hydranal Code fournisseur 348166X1LSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00€
    1082.37€ / 6 pièces
    Économisez 82.63€
    7% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
HYDRANAL™ - Composite 5 K, titrant pour titration volumétrique à un comp. Karl Fischer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Composite 5 K
% max. CAS <5%
Couleur Marron
Densité 1,170 g/cm3 (20 °C)
CAS 111-90-0
Quantité 6 x 1 l
Point d’éclair 99 °C
Synonyme DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOLDE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Qualité Titration volumétrique KF à un composant
compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL NEXTGEN Composite 5K SC
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, Imidazole, iodine, 2-methylimidazole, 1H-Imidazole monoh