Learn More
HYDRANAL-CompoSolver™ E, Solstice
Code produit 15624380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15624380 1 l 1L
15634380 2,5 l 2.50L
15654380 6 x 1 l 6 pièces
15644380 4 x 2,5 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15624380 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 347341L
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant (à base d’éthanol)
Avantages de Hydranal réactifs monocomposants :
  • Capacité d’eau illimitée
  • Utilisation pratique et simple
  • La plus grande flexibilité pour sélectionner des milieux de travail
  • Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
  • Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
  • Longue durée de conservation (trois ans)
Amélioration de la compositon
Hydranal-Composite contient tous les réactifs, y compris l'iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l'éther monoéthylique de diéthylène glycol (DEGEE). L'ajout de 2-méthylimidazole en plus de l'imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances ’du titrateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-CompoSolver E
CAS 64-17-5, 693-98-1, 7446-09-5
Densité 0.80g/mL
Conditionnement Bouteille poly-enduit
Quantité 1 l
Point d’éclair 12 °C (53,6 °F)
Numéro UN UN1170
Qualité Laboratoire
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • hydranal composolver E
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide