Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AF 7 , Pour coulomètre AF7, Honeywell Fluka™
Code produit 15684490 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15684490 6 x 1 l 6 pièces
15674490 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15684490 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 348296X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour coulomètre AF7
Avantages de Hydranal Réactifs coulométriques
  • Simplicité d’utilisation
  • Haute précision pour les traces d’eau
  • Conditions stables du récipient de titration
  • Large éventail de produits
  • Longue durée de conservation (jusqu' à cinq ans)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Coulomat AF 7
Note relative au nom For coulometer AF7
Point d’ébullition 63°C
% min. CAS ≥1.0000%, ≥5.0000%
% max. CAS <10.0000%, <5.0000%
CAS 288-32-4, 68007-08-9, 7446-09-5
Densité 0.881 g/cm3
Quantité 6 x 1 l
Point d’éclair 11°C
Conditionnement Flacon en verre
Numéro UN UN1230
Synonyme Methyl alcohol
Qualité Coulométrie