Learn More
HYDRANAL™ - Four Coulomat AG, Honeywell Fluka™
Code produit 17121236 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17121236 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17121236 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 34739250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Anolyte pour titration coulométrique Karl Fischer avec four (à base d’éthanol), pour cellules avec et sans membrane
Hydranal™ est la marque la plus fiable dans le domaine du titrage Karl Fischer en raison de son engagement en termes de qualité, de fiabilité et d’innovation continue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven
CAS 57-55-6, 7446-09-5, 288-32-4, 68007-08-9, 67-56-1
Quantité 250 ml