Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat E, réactif pour titration coulométrique KF (à base d’éthanol), pour cellules avec et sans membrane, Honeywell Fluka™
Code produit 15674360 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
6 x 500 ml
Conditionnement:
500mL
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15674360 6 x 500 ml 6 pièces
15664360 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15674360 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 347266X500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Anolyte pour titration coulométrique Karl Fischer (à base d’éthanol), pour cellules avec et sans membrane
Avantages de Hydranal Réactifs coulométriques
  • Simplicité d’utilisation
  • Haute précision pour les traces d’eau
  • Conditions stables du récipient de titration
  • Large éventail de produits
  • Longue durée de conservation (jusqu' à cinq ans)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Coulomat E
Note relative au nom Reagent for coulometric KF titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm
Point d’ébullition 67°C
% min. CAS ≥5.0000%, ≥10.0000%
% max. CAS <10.0000%
CAS 67-56-1, 7446-09-5, 111-42-2, 68007-08-9
Densité 0.980 g/cm3
Quantité 6 x 500 ml
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Numéro UN UN1993
Synonyme Ethyl alcohol
Qualité Karl Fischer
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Coulomat E
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1