Learn More
HYDRANAL™ - CRM Sodium tartrate dihydrate, matériau de référence certifié pour Karl Fischer la titration (teneur ∼en eau 15,66 %), Solstice
Code produit 15675725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15675725 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15675725 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 3442410G
 Article restreint
Expédition estimée: 22-03-2027
Ajouter au panier
Matériau de référence certifié pour titration Karl Fischer (teneur en eau ∼ 15,66 %, valeur exacte sur certificat d’analyse)
Avantages des étalons d’eau HYDRANAL CRM :
  • Pour les applications volumétriques et coulométriques Karl Fischer
  • Fabriqués conformément aux exigences de la norme ISO 17034
  • Certificat d’analyse montrant la teneur exacte en eau, l’incertitude accrue, et les informations et les instructions complètes sur les produits à utiliser
  • Études de stabilité et d’homogénéité liées au lot
  • Vérifiés par rapport aux normes externes telles que NIST SRM 2890 ou NMIJ CRM 4222
  • Conditionnement pratique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - CRM Sodium tartrate dihydrate
Note relative au nom Matériel de référence certifié pour Karl Fischer la titrage (teneur ∼en eau 15,66%)
CAS 6106-24-7
Densité 1.820 g/cm3
Quantité 10 g
% max. CAS ≤100.0000%
Notes de pourcentage du dosage Volumétrique d’eau efficace
Formule moléculaire C4H8Na2O8
Numéro MDL MFCD00150035
Conditionnement Flacon en verre
Clé InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-acide dihydroxybutanedioïque, sodium, dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 230.08
CID PubChem 131855972
Qualité Matériel de référence certifié