Learn More
HYDRANAL™ - Norme CRM sur l’eau 1.0, Matériel de référence certifié pour Karl Fischer la titrage (teneur en eau 1 mg/g = 0,1 %), Solstice
Code produit 15655825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 4 mL
Conditionnement:
40mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15655825 10 x 4 mL 40mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15655825 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 3442640ML
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Matériel de référence certifié pour Karl Fischer la titration vérifié selon NIST SRM le 2890.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0
Note relative au nom Matériau de référence certifié pour Karl Fischer la titrage (teneur en eau 1 mg/g = 0,1%)
Point d’ébullition 153 °C à 155 °C
% min. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%
Densité 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Quantité 10 x 4 mL
% max. CAS <100.0000%
Point d’éclair 43 °C
Notes de pourcentage du dosage coulométrie efficace de l’eau
Formule moléculaire C7H8O
Conditionnement Ampoule
Numéro UN UN2222
Clé InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC anisole
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
CID PubChem 7519
ChEBI CHEBI:16579
Qualité Matériel de référence certifié
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL CRM Water Standard 1.0
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: anisole, propylene carbonate