Learn More
HYDRANAL™ - Étalon d’eau CRM 10.0, Matériel de référence certifié pour titration Karl Fischer (teneur en eau de 10 mg/g = 1,0 %), Honeywell Fluka™
Code produit 15645825 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 8 ml
Conditionnement:
80mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15645825 10 x 8 ml 80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15645825 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 3442580ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0
Note relative au nom Certified reference material for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%)
Point d’ébullition 109°C
% min. CAS ≥20.0000%
% max. CAS <30.0000%, <70.0000%
CAS 71-36-3, 108-32-7
Densité 1.000 g/cm3
Quantité 10 x 8 ml
Point d’éclair 32°C
Notes de pourcentage du dosage Volumétrique d’eau efficace
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL MFCD00008519
Conditionnement Ampoule
Clé InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Nom IUPAC 1,2-xylène
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Qualité Matériel de référence certifié
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL CRM Water Standard 10.0
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol