Learn More
HYDRANAL™ - Absorbeur d’humidité, Solstice
Code produit 15624410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15624410 1 kg 1kg
15634410 500 g 500g
15654410 6 x 500 g 6 pièces
15644410 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15624410 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 347881KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    98.08€ / 1kg
    Économisez 6.92€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Agent de séchage pour l’air et les gaz pour titration Karl Fischer (avec indicateur)
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
  • Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
  • Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
  • Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Humidity absorber
CAS 7631-86-9
Quantité 1 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Qualité Karl Fischer