Learn More
Absorbeur d’humidité HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Code produit 15634410 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15634410 500 g 500g
15624410 1 kg 1kg
15654410 6 x 500 g 6 pièces
15644410 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15634410 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 34788500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agent de séchage pour l’air et les gaz pour titration Karl Fischer (avec indicateur)
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
  • Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
  • Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
  • Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Humidity absorber
CAS 7631-86-9
Quantité 500 g
Numéro UN NONH for all modes of transport