Learn More
HYDRANAL™ - KetoSolver, réactif pour la titration volumique à un composant KF dans les aldéhydes et cétones (milieu de travail), Solstice
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
Avantages de Hydranal réactifs monocomposants :
- Capacité d’eau illimitée
- Utilisation pratique et simple
- La plus grande flexibilité pour sélectionner des milieux de travail
- Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
- Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
- Longue durée de conservation (trois ans)
Amélioration de la compositon
Hydranal-Composite contient tous les réactifs, y compris l'iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l'éther monoéthylique de diéthylène glycol (DEGEE). L'ajout de 2-méthylimidazole en plus de l'imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances ’du titrateur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-KetoSolver |
| CAS | 107-98-2, 288-32-4, 64-17-5, 107-98-2, 101023-55-6 |
| Densité | 0.91g/mL |
| Conditionnement | Bouteille poly-enduit |
| Quantité | 1 l |
| Point d’éclair | 21 °C (69,8 °F) |
| Numéro UN | UN1993BE |
Sécurité et traitement
- HYDRANAL-KetoSolver
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol